Methyl2-nitrobenzoat ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Methyl 2-nitrobenzoate, 2-Nitrobenzoic acid emthyl ester
B23009.14 B23009.22
B23009.14EA 963 DKK
B23009.14 B23009.22
Methyl2-nitrobenzoat ≥98%
Methyl2-nitrobenzoat
Purity: 98+% CAS No.: 606-27-9 Molecular Formula: C8H7NO4 Formula Weight: 181.15 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5330 Melting Point: -13° Boiling Point: 275° Beilstein Reference: 2050101 MDL No.: MFCD00007136
Formel: C₈H₇NO₄
Molekylvægt: 181.15 g/mol
Kogepunkt: 275 °C
Smeltepunkt: –13 °C
Massefylde: 1.285
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007136
CAS-nummer: 606-27-9
EINECS: 210-111-8