2-fluorbenzhydrazid ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B24921.09
B24921.18
B24921.30
B24921.09EA
476
DKK
B24921.09
B24921.18
B24921.30
2-fluorbenzhydrazid ≥98%
2-fluorbenzhydrazid
Purity: 98%
CAS No.: 446-24-2
Molecular Formula: C7H7FN2O
Formula Weight: 154.14
Melting Point: 72-74°
MDL No.: MFCD00025112
Formel:
C₇H₇FN₂O Smeltepunkt: 72…74 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00025112 CAS-nummer: 446-24-2 |