4-fluorbenzamid 98
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
L06831.14
L06831.06
L06831.22
L06831.14EA
1210
DKK
L06831.14
L06831.06
L06831.22
4-fluorbenzamid 98
4-fluorbenzamid
Purity: 98%
CAS No.: 824-75-9
Molecular Formula: C7H6FNO
Formula Weight: 139.13
Melting Point: 154-157°
Beilstein Reference: 1859744
Formel:
C₇H₆FNO Molekylvægt: 139.13 g/mol Kogepunkt: 287 Smeltepunkt: 154…157 °C Massefylde: 1.43 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007992 CAS-nummer: 824-75-9 EINECS: 212-535-9 |