4-fluorbenzamid 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
197900050 197900250
ACRO197900050EA 299 DKK
ACRO197900050 ACRO197900250
4-fluorbenzamid 98%
4-fluorbenzamid
Formel: C₇H₆FNO
Kogepunkt: 287 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 154…158 °C
Massefylde: 1,43 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00007992
CAS-nummer: 824-75-9
EINECS: 212-535-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 154 to 158 °C
GC ≥97.5 %