4-(Trifluormethoxy)benzoylchlorid 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-(Trifluoromethoxy)benzene-1-carbonyl chloride
306350010 306350050
ACRO306350010EA 310 DKK
ACRO306350010 ACRO306350050
4-(Trifluormethoxy)benzoylchlorid 98%
4-(Trifluormethoxy)benzoylchlorid
Formel: C₈H₄ClF₃O₂
Molekylvægt: 224.57 g/mol
Kogepunkt: 55…56 °C (2 mmHg)
Massefylde: 1.42 g/cm³
Flammepunkt: 32 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052329
CAS-nummer: 36823-88-8
UN nummer: 2920
ADR: 8 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4710 to 1.4730 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %