4-Fluorbenzoylchlorid 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: p-Fluorobenzoyl chloride
152950250 152951000
ACRO152950250EA 330 DKK
ACRO152950250 ACRO152951000
4-Fluorbenzoylchlorid 98%
4-Fluorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₄ClFO
Kogepunkt: 82 °C (20 mmHg)
Smeltepunkt: 9 °C
Massefylde: 1,34 g/cm³
Flammepunkt: 82 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000684
CAS-nummer: 403-43-0
EINECS: 206-961-4
UN nummer: 3265
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5299 to 1.5319 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %