3-Flurbenzoylchlorid ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
3-Fluorobenzoylchloride, m-Fluorobenzoyl chloride
L09152.06
L09152.14
L09152.06EA
304
DKK
L09152.06
L09152.14
3-Flurbenzoylchlorid ≥98%
3-Flurbenzoylchlorid
Purity: 98%
CAS No.: 1711-07-5
Molecular Formula: C7H4ClFO
Formula Weight: 158.56
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.5285
Odour: Pungent
Melting Point: -30°
Boiling Point: 188-189°
Beilstein Reference: 636610
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000670
Formel:
C₇H₄ClFO Kogepunkt: 188…189 °C Smeltepunkt: –30 °C Massefylde: 1,320 Flammepunkt: 82 °C (179 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000670 CAS-nummer: 1711-07-5 EINECS: 216-977-3 UN nummer: 3265 ADR: 8,II |