2-Fluorbenzoylchlorid ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
o-Fluorobenzoyl chloride
A16096.14
A16096.22
A16096.36
A16096.14EA
454
DKK
A16096.14
A16096.22
A16096.36
2-Fluorbenzoylchlorid ≥97%
2-Fluorbenzoylchlorid
Purity: 97%
CAS No.: 393-52-2
Molecular Formula: C7H4ClFO
Formula Weight: 158.56
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.5365
Odour: Pungent
Melting Point: 4-6°
Boiling Point: 207°
Beilstein Reference: 636864
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000656
Formel:
C₇H₄ClFO Kogepunkt: 207 °C Smeltepunkt: 4…6 °C Massefylde: 1,331 Flammepunkt: 82 °C (179 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000656 CAS-nummer: 393-52-2 EINECS: 206-887-2 UN nummer: 3265 ADR: 8,II |