2-Fluorbenzoylchlorid 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: o-Fluorobenzoyl chloride
153090250 153091000
ACRO153090250EA 322 DKK
ACRO153090250 ACRO153091000
2-Fluorbenzoylchlorid 97%
2-Fluorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₄ClFO
Kogepunkt: 90…92 °C (15 mmHg)
Smeltepunkt: 4 °C
Massefylde: 1,32 g/cm³
Flammepunkt: 82 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000656
CAS-nummer: 393-52-2
EINECS: 206-887-2
UN nummer: 1760
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to slightly colored Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5355 to 1.5375 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %