2,4,6-Trifluorbenzoylchlorid ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,4,6-trifluorobenzoylchloride
B20323.03 B20323.06
B20323.03EA 619 DKK
B20323.03 B20323.06
2,4,6-Trifluorbenzoylchlorid ≥97%
2,4,6-Trifluorbenzoylchlorid
Purity: 97% CAS No.: 79538-29-7 Molecular Formula: C7H2ClF3O Formula Weight: 194.54 Refractive Index: 1.4840 Boiling Point: 167-168° UN No.: 1760 MDL No.: MFCD00070810
Formel: C₇H₂ClF₃O
Kogepunkt: 167…168 °C
Smeltepunkt: 41 °C
Massefylde: 1,499
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00070810
CAS-nummer: 79538-29-7
UN nummer: 1760
ADR: 8,II