6-Fluorveratraldehyd ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
2-Fluoro-4,5-dimethoxybenzaldehyde, 4,5-Dimethoxy-2-fluorobenzaldehyde, 3,4-Dimethoxy-6-fluorobenzaldehyde
B21202.03
B21202.06
B21202.14
B21202.03EA
560
DKK
B21202.03
B21202.06
B21202.14
6-Fluorveratraldehyd ≥98%
6-Fluorveratraldehyd
Purity: 98+%
CAS No.: 71924-62-4
Molecular Formula: C9H9FO3
Formula Weight: 184.17
Melting Point: 98-100°
Beilstein Reference: 2109343
Formel:
C₉H₉FO₃ Smeltepunkt: 98…100 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00061108 CAS-nummer: 71924-62-4 |