4-(Trifluormethoxy)phenylboronsyre 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Dihydroxy(4-(trifluoromethoxy)phenyl)borane, (4-(Trifluoromethoxy)phenyl)metaboric acid, 4-(Trifluoromethoxy)benzeneboronic acid, 4-Trifluoromethoxyphenylboronic acid
359730010 359730050
ACRO359730010EA 260 DKK
ACRO359730010 ACRO359730050
4-(Trifluormethoxy)phenylboronsyre 98%
4-(Trifluormethoxy)phenylboronsyre
Formel: C₇H₆BF₃O₃
Molekylvægt: 205.93 g/mol
Smeltepunkt: 123…127 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01074648
CAS-nummer: 139301-27-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %