4-Fluorphenylboronsyre 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (4-Fluorophenyl)metaboric acid, 4-Fluorobenzeneboronic acid, Dihydroxy(4-fluorophenyl)borane
334100010 334100050 334100250
ACRO334100010EA 150 DKK
ACRO334100010 ACRO334100050 ACRO334100250
4-Fluorphenylboronsyre 97%
4-Fluorphenylboronsyre
Formel: C₆H₆BFO₂
Smeltepunkt: 255…259 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00039136
CAS-nummer: 1765-93-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %