3-Fluorphenylboronsyre 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
345640010 345640050 345640250
ACRO345640010EA 279 DKK
ACRO345640010 ACRO345640050 ACRO345640250
3-Fluorphenylboronsyre 97%
3-Fluorphenylboronsyre
Formel: C₆H₆BFO₂
Smeltepunkt: 211…212 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00236042
CAS-nummer: 768-35-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %