3-(Methylthio)benzoesyre ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H27200.03 H27200.06 H27200.14
H27200.03EA 569 DKK
H27200.03 H27200.06 H27200.14
3-(Methylthio)benzoesyre ≥97%
3-(Methylthio)benzoesyre
Purity: 97% CAS No.: 825-99-0 Molecular Formula: C8H8O2S Formula Weight: 168.21 Melting Point: 126-132° MDL No.: MFCD00156993
Formel: C₈H₈O₂S
Molekylvægt: 168.22 g/mol
Smeltepunkt: 126…132 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00156993
CAS-nummer: 825-99-0