2-(Methylthio)benzoesyre ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A10379.14 A10379.06
A10379.14EA 3540 DKK
A10379.14 A10379.06
2-(Methylthio)benzoesyre ≥98%
2-(Methylthio)benzoesyre
Purity: 98+% CAS No.: 3724-10-5 Molecular Formula: C8H8O2S Formula Weight: 168.21 Melting Point: 166-168° MDL No.: MFCD00029934
Formel: C₈H₈O₂S
Molekylvægt: 168.22 g/mol
Smeltepunkt: 166…168 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00029934
CAS-nummer: 3724-10-5