Natriumsalicylat, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Sodium 2-hydroxybenzoate, 2-Hydroxybenzoic acid sodium salt, Salicylic acid sodium salt
MQ300
1.06601.0250
1.06601.1000
1.06601.2500
1.06601.0250EA
385.85
DKK
1.06601.0250
1.06601.1000
1.06601.2500
Natriumsalicylat, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Natriumsalicylat
Formel:
HOC₆H₄COONa Molekylvægt: 160.10 g/mol Smeltepunkt: 200 Massefylde: 0.32 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002440 CAS-nummer: 54-21-7 EINECS: 200-198-0 Merck Index: 12,08819 |
Specifikationer Testresultater
Solubility | 1000 g/l (20 °C) |
Melting Point | 200 °C |
Molar Mass | 160.10 g/mol |
Bulk Density | 320 kg/m3 |
Density | 0.32 g/cm3 (20 °C) |
pH | 6.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point |