2,4,5-Trimethoxybenzoesyre ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A19324.09 A19324.18
A19324.09EA 340 DKK
A19324.09 A19324.18
2,4,5-Trimethoxybenzoesyre ≥99%
2,4,5-Trimethoxybenzoesyre
Purity: 99% CAS No.: 490-64-2 Molecular Formula: C10H12O5 Formula Weight: 212.20 Melting Point: 143-145° MDL No.: MFCD00002435
Formel: C₁₀H₁₂O₅
Kogepunkt: 300 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 143…145 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002435
CAS-nummer: 490-64-2
EINECS: 207-715-9