3-Ethoxy-4-methoxybenzoesyre ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B20489.03 B20489.06 B20489.14
B20489.03EA 440 DKK
B20489.03 B20489.06 B20489.14
3-Ethoxy-4-methoxybenzoesyre ≥98%
3-Ethoxy-4-methoxybenzoesyre
Purity: 98% CAS No.: 2651-55-0 Molecular Formula: C10H12O4 Formula Weight: 196.20 Melting Point: 156-160° MDL No.: MFCD00276591
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Molekylvægt: 180.2 g/mol
Smeltepunkt: 156…160 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00276591
CAS-nummer: 2651-55-0