4-Methoxybenzoesyre, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Methoxybenzoic acid, 4-Anisic acid
MQ100
42183-1G 42183-250MG
42183-1GEA 429 DKK
42183-1G 42183-250MG
4-Methoxybenzoesyre, Supelco®
4-Methoxybenzoesyre
Formel: C₈H₈O₃
Molekylvægt: 152.15 g/mol
Kogepunkt: 275
Smeltepunkt: 182…185 °C
Massefylde: ∼1.385 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002542
CAS-nummer: 100-09-4
EINECS: 202-818-5
Merck Index: 13,00669
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e289da0dd5a08e80e8c1fd3a9044504dea46b827&vid=9b7bdd4267b55ea869bfb287897a74baf963fb9b&prid=web&clid=SAPDAM