4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoesyre ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L08510.14 L08510.22 L08510.06
L08510.14EA 879 DKK
L08510.14 L08510.22 L08510.06
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoesyre ≥98%
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoesyre
Purity: 98% CAS No.: 4998-07-6 Molecular Formula: C9H9NO6 Formula Weight: 227.17 Melting Point: 192-195° Beilstein Reference: 2123903
Formel: C₉H₉NO₆
Molekylvægt: 227.17 g/mol
Smeltepunkt: 192…195 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014697
CAS-nummer: 4998-07-6
EINECS: 225-657-2