5-Amino-2-hydroxybenzoesyre
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Mesalamine, Mesalazine, 5-Amino-2-hydroxybenzoic acid, m-Aminosalicylic acid
70265-10 70265-25 70265-50
CAYM70265-10EA 347 DKK
CAYM70265-10 CAYM70265-25 CAYM70265-50
5-Amino-2-hydroxybenzoesyre
5-Amino-2-hydroxybenzoesyre
Formel: C₇H₇NO₃
Molekylvægt: 153.14 g/mol
Kogepunkt: 347
Smeltepunkt: 280
Massefylde: 1.568 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007877
CAS-nummer: 89-57-6
EINECS: 201-919-1
Merck Index: 12,05964