3-Aminosalicylsyre, powder
Leverandør: MP Biomedicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Aminosalicylic Acid, 3-Amino-2-hydroxybenzoic acid, 3-Amino-2-hydroxybenzoic acid
0215476990 0215476980
ICNA0215476990EA 2420 DKK
ICNA0215476990 ICNA0215476980
3-Aminosalicylsyre, powder
3-Aminosalicylsyre
Soluble in KOH, clear solution.
Formel: C₇H₇NO₃
Molekylvægt: 153.14 g/mol
Kogepunkt: 347
Smeltepunkt: 290
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010299
CAS-nummer: 570-23-0
EINECS: 209-328-0