4-Amino-m-benzoesyre 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H28098.06 H28098.03
H28098.06EA 3130 DKK
H28098.06 H28098.03
4-Amino-m-benzoesyre 95%
4-Amino-m-benzoesyre
Purity: 95% CAS No.: 2486-69-3 Molecular Formula: C8H9NO3 Formula Weight: 167.16 Melting Point: 186-188° MDL No.: MFCD00016539
Formel: C₈H₉NO₃
Smeltepunkt: 186…188 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016539
CAS-nummer: 2486-69-3