3-Amino-p-benzoesyre ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B20669.06 B20669.14
B20669.06EA 412 DKK
B20669.06 B20669.14
3-Amino-p-benzoesyre ≥98%
3-Amino-p-benzoesyre
Purity: 98+% CAS No.: 2840-26-8 Molecular Formula: C8H9NO3 Formula Weight: 167.16 Melting Point: 208-210° MDL No.: MFCD00002521
Formel: C₈H₉NO₃
Molekylvægt: 167.16 g/mol
Kogepunkt: 335
Smeltepunkt: 208…210 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002521
CAS-nummer: 2840-26-8
EINECS: 220-634-3