Natriumbenzoat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Benzoic acid sodium salt
8548.1 8548.2
ROTH8548.1EA 0 DKK
ROTH8548.1 ROTH8548.2
Natriumbenzoat
Natriumbenzoat
Formel: C₆H₅COONa
Molekylvægt: 144.11 g/mol
Smeltepunkt: 410…430 °C
Massefylde: 1.44 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: >100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012463
CAS-nummer: 532-32-1
EINECS: 208-534-8
REACH: 01-2119460683-35
Merck Index: 13,08654