Dimethyl terephthalat for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Terephthalic acid dimethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08177.0100 8.08177.1000 8.08177.2500
8.08177.0100EA 261 DKK
8.08177.0100 8.08177.1000 8.08177.2500
Dimethyl terephthalat for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dimethyl terephthalat
Formel: C₁₀H₁₀O₄
Molekylvægt: 194.19 g/mol
Kogepunkt: 288
Smeltepunkt: 139
Massefylde: 1.2 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 141
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008440
CAS-nummer: 120-61-6
EINECS: 204-411-8
Merck Index: 12,09306
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 0.036 g/l (20 °C)
Melting Point 139 - 141 °C
Molar Mass 194.19 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Boiling Point 282 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 154 °C (External MSDS)
Explosion Limit 0.8 - 11.8 %(V)
Density 1.35 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 520 °C DIN 51794