Dimethylphthalat, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ100
41320-1ML-F 41320-5ML-F
41320-1ML-FEA 314 DKK
41320-1ML-F 41320-5ML-F
Dimethylphthalat, Supelco®
Dimethylphthalat
Formel: C₁₀H₁₀O₄
Kogepunkt: 283,7 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 6 °C
Massefylde: 1,192 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 146 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008425
CAS-nummer: 131-11-3
EINECS: 205-011-6
Merck Index: 13,03281
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9fe7d3514e30977250597e29f3071d256069bbc6&vid=ff78273bde9dfcf60c645420c85ba4b6e97bd8a8&prid=web&clid=SAPDAM