Bis(2-ethylhexyl)phthalat, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ100
80030-25ML 80030-5ML
80030-25MLEA 3390 DKK
80030-25ML 80030-5ML
Bis(2-ethylhexyl)phthalat, Supelco®
Bis(2-ethylhexyl)phthalat
Formel: C₂₄H₃₈O₄
Kogepunkt: 386,9 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –50 °C
Massefylde: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 195 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009493
CAS-nummer: 117-81-7
EINECS: 204-211-0
UN nummer: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02884
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d3117a9798cd0d899362869d4cf84edb064ceb4&vid=bba6a5c18f4245a9ea293c227821f73936c14eef&prid=web&clid=SAPDAM