Butyl 4-hydroxybenzoat 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Butyl 4-hydroxybenzoate, 4-Hydroxybenzoic acid butyl ester, Butyl parahydroxybenzoate, Butylparaben
403571000 403575000
ACRO403571000EA 472 DKK
ACRO403571000 ACRO403575000
Butyl 4-hydroxybenzoat 99+%
Butyl 4-hydroxybenzoat
Formel: C₁₁H₁₄O₃
Molekylvægt: 194.23 g/mol
Kogepunkt: 156 °C (3.5 mmHg)
Smeltepunkt: 68…71 °C
Flammepunkt: 181 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016478
CAS-nummer: 94-26-8
EINECS: 202-318-7
Merck Index: 13,01583
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 71 °C
GC ≥99.0 %