Methyl3-hydroxybenzoat 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 3-Hydroxybenzoate, 3-Hydroxybenzoic acid methyl ester
352000250 352001000
ACRO352000250EA 470 DKK
ACRO352000250 ACRO352001000
Methyl3-hydroxybenzoat 98%
Methyl3-hydroxybenzoat
Formel: C₈H₈O₃
Molekylvægt: 152.15 g/mol
Kogepunkt: 280…281 °C (709 mmHg)
Smeltepunkt: 70…74 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002295
CAS-nummer: 19438-10-9
EINECS: 243-071-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to beige Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 74 °C
HPLC ≥97.5 %