Methylsalicylat, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
76631-1ML-F
76631-5ML-F
76631-1ML-FEA
303
DKK
76631-1ML-F
76631-5ML-F
Methylsalicylat, Supelco®
Methylsalicylat
Formel:
2-(HO)C₆H₄CO₂CH₃ Kogepunkt: 432 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 100…101 °C Massefylde: 1,184 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 99 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002214 CAS-nummer: 119-36-8 EINECS: 204-317-7 Merck Index: 13,06143 |