Methyl4-aminobenzoat 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A11715.14 A11715.22 A11715.36
A11715.14EA 771 DKK
A11715.14 A11715.22 A11715.36
Methyl4-aminobenzoat 98%
Methyl4-aminobenzoat
Purity: 98% CAS No.: 619-45-4 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.17 Melting Point: 110-114° Beilstein Reference: 775913
Formel: C₈H₉NO₂
Kogepunkt: 299 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 110…114 °C
Massefylde: 1,216 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007891
CAS-nummer: 619-45-4
EINECS: 210-598-7