Methyl4-aminobenzoat 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 4-aminobenzoate
235280250 235281000
ACRO235280250EA 520 DKK
ACRO235280250 ACRO235281000
Methyl4-aminobenzoat 98%
Methyl4-aminobenzoat
Formel: C₈H₉NO₂
Kogepunkt: 299 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 110…113 °C
Massefylde: 1,216 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007891
CAS-nummer: 619-45-4
EINECS: 210-598-7
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 113 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %