Ethyl 4-aminobenzoat (benzokain) 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
150781000 150785000 150780025
ACRO150781000EA 286 DKK
ACRO150781000 ACRO150785000 ACRO150780025
Ethyl 4-aminobenzoat (benzokain) 98%
Ethyl 4-aminobenzoat (benzokain)
Formel: C₉H₁₁NO₂
Kogepunkt: 172 °C (17hPa)
Smeltepunkt: 89…92 °C
Flammepunkt: >100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007892
CAS-nummer: 94-09-7
EINECS: 202-303-5
Merck Index: 13,01087
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 92 °C
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %