Methyl3-aminobenzoat ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A14766.06 A14766.14 A14766.22
A14766.06EA 638 DKK
A14766.06 A14766.14 A14766.22
Methyl3-aminobenzoat ≥98%
Methyl3-aminobenzoat
Purity: 98+% CAS No.: 4518-10-9 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.17 Melting Point: 49-53° Beilstein Reference: 1101468
Formel: C₈H₉NO₂
Kogepunkt: 120 °C (0,7 mmHg)
Smeltepunkt: 49…53 °C
Massefylde: 1,232
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017102
CAS-nummer: 4518-10-9
EINECS: 224-842-5