Methyl3-aminobenzoat 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 3-aminobenzoate
413950250 413950050
ACRO413950250EA 1240 DKK
ACRO413950250 ACRO413950050
Methyl3-aminobenzoat 98%
Methyl3-aminobenzoat
Formel: C₈H₉NO₂
Molekylvægt: 151.16 g/mol
Kogepunkt: 120 °C (0.7 mmHg)
Smeltepunkt: 52…55 °C
MDL Number: MFCD00017102
CAS-nummer: 4518-10-9
EINECS: 224-842-5
UN nummer: 2811
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light beige to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 54 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Enantiomeric excess ≥97.5 % (GC)