Ethyl 4-(dimethylamino)benzoat for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-(Dimethylamino)benzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-dimethylaminobenzoate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41086.0100 8.41086.9999
8.41086.0100EA 687 DKK
8.41086.0100 8.41086.9999
Ethyl 4-(dimethylamino)benzoat for synthesis, Sigma-Aldrich®
Ethyl 4-(dimethylamino)benzoat
Formel: C₁₁H₁₅NO₂
Molekylvægt: 193.25 g/mol
Kogepunkt: 112 °C (0.02 mmHg)
Smeltepunkt: 63…65 °C
Massefylde: 1.0099 g/cm³ (99.7 °C)
MDL Number: MFCD00009115
CAS-nummer: 10287-53-3
EINECS: 233-634-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Melting Point 63 - 65 °C
Molar Mass 193.24 g/mol
Synonyms 4-Dimethylaminobenzoic acid ethyl ester
Hill Formula C11H15NO2