Methylbenzoat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
6944.1 6944.2 6944.3
ROTH6944.1EA 0 DKK
ROTH6944.1 ROTH6944.2 ROTH6944.3
Methylbenzoat
Methylbenzoat
Formel: C₆H₅COOCH₃
Kogepunkt: 199,6 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –12 °C
Massefylde: 1,0888 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 83 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008421
CAS-nummer: 93-58-3
EINECS: 202-259-7
Merck Index: 13,06052
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=287e16081e44f5525ff8b4d34f0a6fece44a3073&vid=2be9af3b90e55af477c374c091cd0888dcf60b96&prid=web&clid=SAPDAM