Benzoesyrephenylamid 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
148550050 148552500 148550010 148550500
ACRO148550050EA 198 DKK
ACRO148550050 ACRO148552500 ACRO148550010 ACRO148550500
Benzoesyrephenylamid 98%
Benzoesyrephenylamid
Formel: C₁₃H₁₁NO
Kogepunkt: 117 °C (10 mmHg)
Smeltepunkt: 161…165 °C
Massefylde: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003069
CAS-nummer: 93-98-1
EINECS: 202-292-7
Merck Index: 13,01060
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow-green to grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 161 to 165 °C
HPLC ≥97.5 %