p-Anisohydrazid ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A13015.09 A13015.18 A13015.30
A13015.09EA 467 DKK
A13015.09 A13015.18 A13015.30
p-Anisohydrazid ≥98%
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
Smeltepunkt: 136…140 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017073
CAS-nummer: 3290-99-1
EINECS: 221-952-5