benzen-1,3,5-tricarbonyl trichlorid ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L07255.06 L07255.14 L07255.22
L07255.06EA 401 DKK
L07255.06 L07255.14 L07255.22
benzen-1,3,5-tricarbonyl trichlorid ≥98%
benzen-1,3,5-tricarbonyl trichlorid
Purity: 98+% CAS No.: 4422-95-1 Molecular Formula: C9H3Cl3O3 Formula Weight: 265.48 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 34-38° Boiling Point: 180°/16mm Beilstein Reference: 2940936 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00000679
Formel: C₉H₃Cl₃O₃
Kogepunkt: 180 °C (16 mmHg)
Smeltepunkt: 34…38 °C
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000679
CAS-nummer: 4422-95-1
EINECS: 224-594-8
UN nummer: 3261
ADR: 8,II