benzen-1,3,5-tricarbonyl trichlorid 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
164371000 164370050 164375000
ACRO164371000EA 2550 DKK
ACRO164371000 ACRO164370050 ACRO164375000
benzen-1,3,5-tricarbonyl trichlorid 98%
benzen-1,3,5-tricarbonyl trichlorid
Formel: C₉H₃Cl₃O₃
Kogepunkt: 180 °C (16 mmHg)
Flammepunkt: >112 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000679
CAS-nummer: 4422-95-1
EINECS: 224-594-8
UN nummer: 3261
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to yellow Solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 35 °C
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 % (ex Cl)