3,4-Dimethoxybenzoylchlorid 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
305600050 305600250
ACRO305600050EA 420 DKK
ACRO305600050 ACRO305600250
3,4-Dimethoxybenzoylchlorid 98%
3,4-Dimethoxybenzoylchlorid
Formel: C₉H₉ClO₃
Kogepunkt: 95…98 °C (1 mmHg)
Smeltepunkt: 68…72 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000674
CAS-nummer: 3535-37-3
EINECS: 222-568-0
UN nummer: 3261
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to yellow to grey Powder or crystals or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 74 °C
GC ≥97.5 %