4-Nitrobenzoylchlorid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: p-Nitrobenzoyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06772.0005 8.06772.0250
8.06772.0005EA 200 DKK
8.06772.0005 8.06772.0250
4-Nitrobenzoylchlorid for synthesis, Sigma-Aldrich®
4-Nitrobenzoylchlorid
Formel: C₇H₄ClNO₃
Kogepunkt: 278 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 97…98 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007345
CAS-nummer: 122-04-3
EINECS: 204-517-4
UN nummer: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 12,06687
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 73 °C
Molar Mass 185.56 g/mol
Boiling Point 155 °C (20 hPa)