4-Nitrobenzoylchlorid 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: p-Nitrobenzoyl chloride
150430050 150431000 150432500 150435000
ACRO150430050EA 226 DKK
ACRO150430050 ACRO150431000 ACRO150432500 ACRO150435000
4-Nitrobenzoylchlorid 98%
4-Nitrobenzoylchlorid
Formel: C₇H₄ClNO₃
Kogepunkt: 202…205 °C (105 mmHg)
Smeltepunkt: 70…74 °C
Flammepunkt: 102 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007345
CAS-nummer: 122-04-3
EINECS: 204-517-4
UN nummer: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 12,06687
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow Crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 74 °C
Titration RCOCl ≥97.5 %