3-Nitrobenzoylchlorid ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: m-Nitrobenzoyl chloride
A10579.0B A10579.18 A10579.30
A10579.0BEA 0 DKK
A10579.0B A10579.18 A10579.30
3-Nitrobenzoylchlorid ≥98%
3-Nitrobenzoylchlorid
Purity: 98% CAS No.: 121-90-4 Molecular Formula: C7H4ClNO3 Formula Weight: 185.57 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Pungent Boiling Point: 276-278° dec. Beilstein Reference: 777186 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00007247
Formel: C₇H₄ClNO₃
Kogepunkt: 276…278 °C (dec.)
Smeltepunkt: 31…35 °C
Massefylde: 1,42
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007247
CAS-nummer: 121-90-4
EINECS: 204-505-9
UN nummer: 3261
ADR: 8,II