4-(Dimethylamino)benzoylchlorid 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
L14176.06
L14176.14
L14176.06EA
545
DKK
L14176.06
L14176.14
4-(Dimethylamino)benzoylchlorid 97%
4-(Dimethylamino)benzoylchlorid
Purity: 97%
CAS No.: 4755-50-4
Molecular Formula: C9H10ClNO
Formula Weight: 183.64
Melting Point: 142-148°
Beilstein Reference: 1100858
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00236039
Formel:
C₉H₁₀ClNO Molekylvægt: 183.64 g/mol Kogepunkt: 180 °C (15 mmHg) Smeltepunkt: 142…148 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00236039 CAS-nummer: 4755-50-4 UN nummer: 3261 ADR: 8 II |