4-(Dimethylamino)benzoylchlorid 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L14176.06 L14176.14
L14176.06EA 545 DKK
L14176.06 L14176.14
4-(Dimethylamino)benzoylchlorid 97%
4-(Dimethylamino)benzoylchlorid
Purity: 97% CAS No.: 4755-50-4 Molecular Formula: C9H10ClNO Formula Weight: 183.64 Melting Point: 142-148° Beilstein Reference: 1100858 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00236039
Formel: C₉H₁₀ClNO
Kogepunkt: 180 °C (15 mmHg)
Smeltepunkt: 142…148 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00236039
CAS-nummer: 4755-50-4
UN nummer: 3261
ADR: 8,II