Benzoylchlorid 99%, pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Benzoic acid chloride
105750010 105750025
ACRO105750010EA 495 DKK
ACRO105750010 ACRO105750025
Benzoylchlorid 99%, pure
Benzoylchlorid
Formel: C₇H₅ClO
Kogepunkt: 197,2 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –1 °C
Massefylde: 1,21 g/cm³
Flammepunkt: 93 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000653
CAS-nummer: 98-88-4
EINECS: 202-710-8
UN nummer: 1736
ADR: 8,II
Merck Index: 13,01113
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5520 to 1.5540 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤40 APHA